MD0HC05FS1
Filtro di profondità Millistak+® HC Pod
D0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.55 m 2 surface area
Scegli un formato
551,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
551,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtro di profondità Millistak+® HC Pod, D0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Superficie filtrante
0.55 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
39-69 mg/m2
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
720-1260 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
D0HC
Categorie correlate
Descrizione generale
®
®
®
The unique design of the disposable adapters and disposable manifolds makes it easy to connect the Pod filters to rest of the unit operations in the process. The self-contained and disposable nature of the system protects operators from exposure to biohazards and eliminates maintenance as well as cleaning validation requirements.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Low hold-up volume for greater product yield
- Broad range of media types offered in single and multilayer products
- Millistak+ HC dual-action media improves prefiltration and compresses clarification
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Patented disposable design eliminates need for housing, CIP or cleaning validation
- Self-contained Pod filters protect operators from exposure to biohazards
- Robust construction is easy to use and set up
- Smaller footprint facilitates use in tight spaces
Specifiche
Sodio: <3,0 mg/ft2
Calcio: <0,7 mg/ft2
Magnesio: <0,2 mg/ft2
Mercurio: <0,01 mg/ft2
Cromo: <0,01 mg/ft2
Alluminio: <0,01 mg/ft2
Potassio: <0,01 mg/ft2
Piombo: <0,01 mg/ft2
Arsenico: <0,01 mg/ft2
Cobalto: <0,01 mg/ft2
Ferro: <0,01 mg/ft2
Manganese: <0,01 mg/ft2
Titanio: <0,01 mg/ft2
Zinco: <0,01 mg/ft2
Nota sulla preparazione
1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
nwg
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo