Documenti fondamentali
MCR4010FS1
Millipore
Filtro di profondità Millistak+® Pod
CR40, filtration area 1.1 m², Process Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
Scegli un formato
1 EA
611,00 €
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
611,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Filtro di profondità Millistak+® Pod, CR40, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materiali
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Superficie filtrante
1.1 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
1300-1700 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
CR40
Descrizione generale
Device Configuration: multilayer Pod
Applicazioni
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Specifiche
Filter Grade: CR40
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes @ 123 °C
Risultati analitici
Product Water Conductivity at 25°C: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.