Documenti fondamentali
MAWP037A0
Millipore
Monitor per analisi dell′aria, 37 mm di diametro, esteri misti di cellulosa, pori da 0,8 µm, bianchi con tamponi
Microscopic particle analysis and sample collection
Sinonimo/i:
Dispositivo per il monitoraggio della qualità dell’aria
Scegli un formato
50 PKG
188,00 €
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
188,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
37 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Dimensione pori
0.8 μm pore size
Raccordi
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
applicazioni
environmental
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AAWP
I monitor per l′analisi dell′aria Millipore′ da 37 mm sono supporti di filtrazione in plastica, monouso, trasparenti, preassemblati con filtri Millipore di tipo MF (esteri misti di cellulosa). Un sottile tampone in cellulosa sigilla il filtro tra le due sezioni del monitor per assicurare una distribuzione omogenea del flusso del campione sulla superficie del filtro. Le tre parti che compongono il monitor mantengono il filtro in sede allorché la parte superiore viene rimossa per consentire le operazioni di campionamento dell′aria.
Il conteggio medio di fondo delle particelle (valore ABC - Average Background particle Count) è riportato su ciascuna confezione.
- Preassemblati con filtro in sede
- Disponibili con membrane appaiate in peso
Applicazioni:
i monitor per l′analisi dell′aria sono disponibili con membrane in esteri di cellulosa da 0,45 µm e da 0,8 µm. Ogni monitor contiene due filtri appaiati in peso i cui pesi differiscono tra loro non più di 0,1 mg, rendendo in questo modo superflua la pre-pesata nelle analisi gravimetriche.
Applicazioni
Contaminanti trattenuti: amianto, metalli in tracce, piombo, composti del piombo, rame, gas contenenti particolato, biossido di zolfo e arsenico.
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2