MAMIC5S10
Multiscreen® 96 well Plate, polycarbonate membrane
pore size 5.0 μm, sterile
Sinonimo/i:
MultiScreen PC Plate, Polycarbonate 96-Well Plate
Scegli un formato
1.140,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.140,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Livello qualitativo
Descrizione
Clear, Sterile, 5.0 µm pore size, Polycarbonate (PC) membrane, 10 plates
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
tecniche
DNA purification: suitable
Superficie filtrante
0.28 cm2
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
350 μL
Volume d’esercizio
50-75 μL
Dimensione pori
5.0 μm pore size
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- interleukin (IL)-4- and IL-12-treated T cells[1]
- THP-1 (human acute monocytic leukemia cell line)[2]
- in vitro activated, purified and IL-2-maintained galectin-3-deficient (gal3)-/- and gal3+/+ cluster of differentiation 4 (CD4)+ OTII T cells[3]