MABT163
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, 6H3.1
Sinonimo/i:
Tubulin gamma-1 chain, Gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Gamma-1-Tubulin, clone 6H3.1 Antibody, clone 6H3.1, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6H3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBG1(7283)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Gamma-1-Tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1