MABT1562
Anti-CFAP43 Antibody, clone 27D5
Sinonimo/i:
Cilia- and flagella-associated protein 43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
27D5, monoclonal
PM
calculated mol wt 193.43 kDa
observed mol wt ~190 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cfap43(951475)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse testis tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CFAP43 in Mouse testis tissue extracts.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CFAP43 in Western Blotting applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CFAP43 in Immunofluorescence applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CFAP43 in Immunoprecipitation applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1