MABT1481
Anti-COL4A6 Antibody, clone 122-2
Sinonimo/i:
Collagen type IV alpha 6 chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
122-2, monoclonal
PM
calculated mol wt 163 kDa
observed mol wt ~45 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rat ... Col4a6(363458)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in GST-tagged recombinant COL4A6.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GST-tagged recombinant NC1 domain of Rat COL4A6.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected COL4A6 in Immunohistochemistry applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Col4a6 in Western Blotting applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep. 11(1):20836).
ELISA Analysis: A representative lot detected Col4a6 in ELISA applications (Namba, M., et al. (2021). Sci Rep.11(1):20836).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1