Documenti
75944
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl trans-β-acetylacrylate
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Beilstein:
906914
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
59-61 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
Altre note
Reactive enone; conjugate addition of ketones and similar compounds, e.g. for Robinson annelations
; DA-cycloadditions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
A.E. Ashcroft et al.
Tetrahedron, 40, 4579-4579 (1984)
J. Oren et al.
Synthesis, 850-850 (1987)
M. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2857-2857 (1984)
C.J. Kowalski et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3693-3693 (1988)