MABT1346
Anti-P-Cadherin Antibody, clone CSTEM29
Sinonimo/i:
Cadherin-3;Placental Cadherin
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CSTEM29, monoclonal
PM
calculated mol wt 91.42 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD3(1001)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant human P-Cadherin.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human P-Cadherin.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in ELISA applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in Flow Cytometry applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in Immunocytochemistry applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1