MABS2267
Anti-ANT1/SLC25A4 Antibody, clone IF3F11
Sinonimo/i:
ADP/ATP carrier protein 1, ADP/ATP carrier protein, heart/skeletal muscle isoform T1, ADP/ATP translocase 1, Adenine nucleotide translocator 1, Solute carrier family 25 member 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IF3F11, monoclonal
PM
calculated mol wt 33.06 kDa
observed mol wt ~33 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... SLC25A4(291)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ANT1/SLC25A4 in Human heart tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ANT1/SLC25A4 in Human skeletal muscle and Human brain tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANT1/SLC25A4 in Western Blotting applications (Lu, Y-W., et al. (2017). Mol Biol Cell. 28(11):1489-1500; Acoba, M.G., et al. (2021). Cell Rep. 34(11):108869).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1