MABF3094
Anti-BAFF/CD257 Antibody, clone 5A8
Sinonimo/i:
B-cell-activating factor, BAFF, CD257, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
activity assay: suitable
direct ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
mouse ... Klrk1(24099)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant murine BAFF protein .
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant murine BAFF/CD257 protein .
Tested Applications
Activity Assay: A representative lot activated mouse BAFF in a reporter cell assay, in primary B cells. (Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol.Chem.291(38):19826-34; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun.9(1):1199).
ELISA Analysis: A representative lot detected BAFF/CD257 in ELISA applications (Batten, M., et al. (2004). J Immunol. 172(2):812-22; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):1199; Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol Chem. 291(38):19826-34).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2