MABS2173
Anti-PNPLA3/Adiponutrin Antibody, clone 19A6
Sinonimo/i:
1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase Pnpla3;EC:2.3.1.51;Acylglycerol transacylase;Adiponutrin;ADPN;Calcium-independent phospholipase A2-epsilon;iPLA2-epsilon;Lysophosphatidic acid acyltransferase;Patatin-like phospholipase domain-containing protei
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
19A6, monoclonal
PM
calculated mol wt 45.77 kDa
observed mol wt ~43 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PFN2(5217)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected PNPLA3 in Mouse brain tissue extracts.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PNPLA3 in Western Blotting applications (BasuRay, S., et al. (2017). Hepatology. 66(4): 1111-1124).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PNPLA3 in Immunoprecipitation applications (BasuRay, S., et al. (2017). Hepatology. 66(4): 1111-1124).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1