MABS2042
Anti-HPx1 Antibody, clone HIC0-3B3
clone HICO-3B3, from mouse
Sinonimo/i:
Human pancreas exocrine cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HICO-3B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HPx1 in Flow Cytometry applications (Dorrell, C., et. al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94; Dorrell, C., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11756).
Signaling
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected HPx1 in human pancreatic tissue sections.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1