MABS132
Anti-GLUT1 (CT) Antibody, clone 5B12.3
clone 5B12.3, from mouse
Sinonimo/i:
Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1,erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B12.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A1(6513)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected GLUT1 in 10 µg of NGF treated PC-12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NGF treated PC-12 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1