Documenti
MAB2146
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ICAM-1, clone P2A4
clone P2A4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD54
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P2A4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ICAM1(3383)
Categorie correlate
Specificità
ICAM-1 umana
Immunogeno
Cellule HUVEC (umane) attivate da IL-1beta
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica: per l′uso su tessuto fissato in acetone o paraformaldeide
Immunocitochimica: per l′uso in linfociti B, PBL, linfociti T
Immunoprecipitazione
FACS
ELISA
Inibisce le interazioni adesive ICAM-1 dipendenti
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-ICAM-1, clone P2A4, è un anticorpo mirato contro ICAM-1 per l′uso nei saggi di ELISA, FC, IP, IC, IH.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido non sterile contenente tampone fosfato 0,2 M, cloruro di sodio 0,25 M e azoturo di sodio 0,1%. Filtrato attraverso un filtro a membrana da 0,45 micron.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a +2-8°C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Alba Carmona et al.
Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation, 19(10), 1439-1445 (2013-07-13)
Endothelial dysfunction seems to be a key factor in the development of several complications observed early after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). The conditioning regimen and many other factors associated with the procedure are responsible for this endothelial damage. The
Akio Kawakami et al.
Circulation, 114(7), 681-687 (2006-08-09)
Activation of vascular endothelial cells (ECs) plays an important role in atherogenesis and plaque instability. Lipoproteins containing apolipoprotein CIII (apoCIII) predict coronary heart disease (CHD). We recently reported that apoCIII has a proinflammatory effect on human monocytes. In this study
Qiangjun Cai et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 24(12), 2263-2270 (2004-10-02)
Vascular smooth muscle cells (VSMCs) may regulate monocyte functions within atherosclerotic lesions. We investigated the impact of VSMC/monocyte interactions on monocyte apoptosis and scavenger receptor CD36 expression, key events related to monocyte survival and differentiation. Serum deprivation significantly increased THP-1
E Pluskota et al.
The Journal of biological chemistry, 275(39), 30029-30036 (2000-06-24)
Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) binds to the plasma protein fibrinogen (Fg) to mediate leukocyte/endothelial cell interactions. In our studies, the ligation of Fg to ICAM-1 on tumor necrosis factor-alpha-stimulated endothelial cells resulted in the tyrosine phosphorylation of Src homology domain
João M Furtado et al.
Immunology and cell biology, 90(9), 912-915 (2012-04-25)
Retinal infection is the most common clinical manifestation of toxoplasmosis. The route by which circulating Toxoplasma gondii tachyzoites cross the vascular endothelium to enter the human retina is unknown. Convincing studies using murine encephalitis models have strongly implicated leukocyte taxis