MABN92-AF488
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20A12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIF1(199)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Descrizione del bersaglio
WGK 2