MABN807
Anti-EYS Antibody, clone 3G10.1
clone 3G10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Protein eyes shut homolog, EGF-like protein 10, EGF-like protein 11, Epidermal growth factor-like protein 10, Epidermal growth factor-like protein 11, Protein spacemaker homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EYS(346007)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected EYS recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1