MABN779
Anti-Amyloid Beta 3NTyr10 Antibody, clone 4A5E8
clone 4A5E8, from mouse
Sinonimo/i:
Ab42, Amyloid beta 1-42, Abeta42, Abeta42(3NTyr10), Abeta42 (3NY10)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5E8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Amyloid Beta 3NTyr10 in unfixed cortical brain sections from a control verses clinically confirmed AD (Braak stage V) cases. (Courtesy of Dr. Markus Kummer and Prof. Dr. Michael Heneka, MD, University of Bonn, Department of Neurology, Clinical Neurosciences, Germany).
Neuroscience
Qualità
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2