MABN501
Anti-SUR1 Antibody, clone N289/16
clone N289/16, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-binding cassette sub-family C member 8, Sulfonylurea receptor 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N289/16, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833)
Descrizione generale
Specificità
in SUR1 wild-type (WT) mouse cell lysate, and demonstrated a loss of signal in SUR1 knockout (KO) mouse cell lysate (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SUR1 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Mouse hypothalamus tissue lysate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1