MABN491
Anti-Brevican Antibody, clone N294A/6
clone N294A/6, from mouse
Sinonimo/i:
Brevican core protein, Brain-enriched hyaluronan-binding protein, BEHAB, Brevican
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N294A/6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCAN(63827)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Brevican in rat midbrain, rat thalamus, and rat cerebellum tissues.
Western Blot Analysis: A representative lot detected Brevican in rat brain tissue lysate and in WT, but not in Brevican knockout mouse brain tissue lysate.
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Brevican in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1