MABN486
Anti-Co-Rest/RCOR1 Antibody, clone K72/8
clone K72/8, from mouse
Sinonimo/i:
REST corepressor 1, Protein CoREST
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K72/8, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCOR1(23186)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Co-Rest/RCOR1 in COS-1 cells expressing Myc-tagged Co-Rest. (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Co-Rest/RCOR1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1