07-455
Anticorpo anti-CoREST
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-COREST, Anti-RCOR
Scegli un formato
610,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
610,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCOR1(23186)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Biologia della cromatina
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1