MABN371
Anti-KChIP2 potassium channel subunit Antibody, clone 60/73
clone 60/73, from mouse
Sinonimo/i:
Kv channel-interacting protein 2, KChIP2, A-type potassium channel modulatory protein 2, Potassium channel-interacting protein 2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
60/73, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNIP2(30819)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KChIP2 potassium channel subunit in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1