ZLX0EDI15
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 15 L/hr
Scegli un formato
+39800827018.
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarciScegli un formato
About This Item
+39800827018.
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarciProdotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Elix®
Parametri
15 L/hr flow rate
Altezza dell’unità
33 cm (13 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Essential
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Parte di ricambio originale per il modulo EDI Elix® - ZLX0EDI05
- Rimuove efficacemente gli ioni residui dall'acqua osmotizzata (RO) per produrre acqua pura di qualità costante, che non dipenda dalla qualità dell'acqua di alimentazione (conducibilità, livelli di CO2) o dalle prestazioni della cartuccia per RO.
- Evita di ricorrere a pericolose procedure di rigenerazione chimica, di sostituire le costose resine, di cambiare le cartucce di condizionamento o di aggiungere addolcitori.
- Riduce i tempi necessari per la manutenzione, garantendo costi di esercizio ridotti e prevedibili.