MABN224
Anti-Thorase Antibody, clone 9G7.1
clone 9G7.1, from mouse
Sinonimo/i:
ATPase family AAA domain-containing protein 1, Thorase
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9G7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATAD1(84896)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Thorase in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1