MABN1807
Anti-Klotho Antibody, clone KL-234
ascites fluid, clone KL-234, from rat
Sinonimo/i:
EC: 3.2.1.31, KL
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KL-234, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KL(9365)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Klotho in Immunohistochemistry applications (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Klotho in Immunoprecipitation applications (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Klotho in Western Blotting applications (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Klotho in Immunocytochemistry applications (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Klotho in 10 µg of human kidney tissue lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1