MABF958
Anti-CD47 Antibody, clone PF3.1
clone PF3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Leukocyte surface antigen CD47, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47, IAP, Integrin-associated protein, Protein MER6
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PF3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD47(961)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD47 distribution among human polymorphonuclear (PMN) neutrophil subcellular fractions. Majority of CD47 was found co-localized with CD11b in the CD11b and secondary granules in unstimulated PMN and upregulated plasma membrane localization was seen following fMLP stimulation (Parkos, C.A., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(3):437-450).
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µL of this antibody detected CD47 surface expression on the gated lymphocytes population among one million human PBMCs.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1