Documenti
MABF938
Sigma-Aldrich
Anti-MxA, clone M143 (CL143)
clone CL143, from mouse
Sinonimo/i:
MxA, IFI-78K, Interferon-induced GTP-binding protein Mx1, Interferon-induced protein p78, Myxoma resistance protein 1, Myxovirus resistance 1, MX1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL143, monoclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, human, mouse, rat
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MX1 (4599)
Categorie correlate
Descrizione generale
La proteina Mx1 (proteina legante GTP indotta da interferone), UniProt P20591; nota anche come FI-78K, Interferon-induced protein p78, Interferon-inducible protein p78, Interferon-regulated resistance GTP-binding protein MxA, Myxoma resistance protein 1, Myxovirus resistance 1) è codificata nell′uomo dal gene MX1 (noto anche come MX, IFI78, Gene ID 4599) Le proteine Mx indotte da interferone appartengono alla famiglia delle grandi GTPasi e sono altamente omologhe alle dinamine nel loro dominio legante il GTP. Le proteine Mx si differenziano dalle piccole GTPasi e dalle proteine G eterotrimeriche per caratteristiche come le grandi dimensioni (70–100 kDa), una affinità relativamente bassa per il GTP e un elevato tasso di idrolisi del GTP. Le proteine Mx contengono un motivo legante GTP tripartito altamente conservato all'interno del G domain (GTPase domain) posto all′N-terminale, mentre la loro metà C-terminale meno conservata svolge diverse funzioni come l'omooligomerizzazione e l'associazione con altri partner di legame. Due diverse regioni delle MxA umane, una regione interattiva centrale (aminoacidi 372–540) e un motivo leucin zipper C-terminale (aminoacidi 564–662), sono responsabili delle interazioni intra e intermolecolari. MxA/Mx1 è citosolica, mentre esistono due forme MxB/Mx, una nucleare da 78 kDa e una citosolica da 76 kDa priva del segnale di localizzazione nucleare N-terminale (NLS). Le proteine Mx sono indotte dagli IFN di tipo I e possiedono importanti proprietà antivirali. Le MxA di uomo e le MxB di topo (Mx2), in particolare, conferiscono resistenza contro il virus dell'influenza e contro gli hantavirus, inclusi virus Seoul, Puumala, Hantaan e Andes, in vitro. E′ riportato che la MxB umana inibisce l'infezione da HIV-1 riducendo il livello di DNA virale integrato.
Specificità
Il clone M143 (noto anche come CL143) dovrebbe reagire sia con la canonica MxA (p78; Mx1) che con la variante di splicing varMxA (p56). E′ stato inoltre riportato che questo clone dà reazione crociata con Mx2 e Mx3 di ratto (Hannah, M.F., et al. (2008). Brain Behav Immun. 22(4):503-516).
Immunogeno
Epitopo: metà N-terminale
Proteina ricombinante corrispondente alla MxA umana a lunghezza completa, con tag di istidina.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la sovraespressione di MxA in cellule con immunoreattività positiva per la proteina del nucleocapside virale (NP) in tessuto polmonare di ratto 40 giorni dopo l'inoculo intraperitoneale di virus Seoul (analisi immunostochimica in fluorescenza su sezioni incluse in paraffina) (Hannah, M.F., et al. (2008). Brain Behav Immun. 22(4):503-516).
Immunoistochimica: lotti rappresentativi hanno rilevato l′immunoreattività per MxA in campioni di lesioni cutanee ottenuti da pazienti, utilizzando sezioni di tessuto incluse in paraffina (Urosevic, M., et al. (2007). J. Clin. Invest. 117(10): 2834–2846; Urosevic, M., et al. (2005). J. Natl. Cancer Inst. 97(15):1143-1153).
Citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha rilevato l'espressione di MxA in cellule U-87-H4 e U-87-D11 trasfettate con MxA mentre non è stata osservata reattività in cellule di glioblastoma umano U-87-K4 non trasfettate (Schneider-Schaulies, S., et al. (1994). J. Virol. 68(11):6910-6917).
Western Blot: un lotto rappresentativo ha rilevato una significativa induzione di MxA nel tessuto polmonare di cavie dopo somministrazione intranasale di IFN-alfa ricombinante umano (Van Hoeven, N., et al. (2009). J. Virol. 83(7): 2851–2861).
Western Blot: un lotto rappresentativo ha rilevato un'induzione dipendente dal tempo di MxA nel tessuto polmonare di ratto dopo inoculo intraperitoneale di virus Seoul (Hannah, M.F., et al. (2008). Brain Behav Immun. 22(4):503-516).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha immunoprecipitato MxA da cellule murine Swiss 3T3 che esprimono MxA (clone 4.5.15) (Flohr, F., et al. (1999). FEBS Lett. 463(1-2):24-28).
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Questo anticorpo anti-MxA, clone M143 (CL143) è validato per l'uso in Western blotting, immunoistochimica (paraffina) e citometria a flusso per il rilevamento di MxA.
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Testato mediante Western blot su lisato di cellule Swiss 3T3 (clone 4.5.15).
Western blot: una concentrazione pari a 0,5 µg/ml di questo anticorpo ha rilevato MxA in 10 µg di lisato di cellule Swiss 3T3 (clone 4.5.15).
Descrizione del bersaglio
~75 kDa osservato
Stato fisico
Formato: purificato
IgGκ monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jennifer Deborah Wuerth et al.
The Journal of general virology, 102(11) (2021-11-03)
Phleboviruses (order Bunyavirales, family Phenuiviridae) are globally emerging arboviruses with a wide spectrum of virulence. Sandfly fever Sicilian virus (SFSV) is one of the most ubiquitous members of the genus Phlebovirus and associated with a self-limited, incapacitating febrile disease in
Rachele M Bochart et al.
PLoS pathogens, 17(5), e1009565-e1009565 (2021-05-11)
Here, we assessed the efficacy of a short-course multimodal therapy (enrofloxacin, azithromycin, fenbendazole, and paromomycin) to eliminate common macaque endemic pathogens (EPs) and evaluated its impact on gastrointestinal (GI) microbiota, mucosal integrity, and local and systemic inflammation in sixteen clinically
Pierre Bessière et al.
PLoS pathogens, 17(8), e1009427-e1009427 (2021-08-10)
Impaired type I interferons (IFNs) production or signaling have been associated with severe COVID-19, further promoting the evaluation of recombinant type I IFNs as therapeutics against SARS-CoV-2 infection. In the Syrian hamster model, we show that intranasal administration of IFN-α
Tomo Shiota et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 42(4), 309-314 (2022-05-05)
Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is the most important complication resulting in the death of bone marrow transplantation (BMT) survivors. It is also a relatively rare cause of inflammatory myopathy (IM). We report the case of a 46-year-old woman who developed
Ulrike Felgenhauer et al.
The Journal of biological chemistry, 295(41), 13958-13964 (2020-06-27)
The recently emerged severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is the causative agent of the devastating COVID-19 lung disease pandemic. Here, we tested the inhibitory activities of the antiviral interferons of type I (IFN-α) and type III (IFN-λ) against SARS-CoV-2