MABF841
Anti-FCGR2A/C Antibody, clone 11B6
clone 11B6, from mouse
Sinonimo/i:
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-c, IgG Fc receptor II-a, IgG Fc receptor II-b, IgG Fc receptor II-c, CDw32, Fc-g
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11B6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCGR2A(2212) , FCGR2B(2213)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant FcγRIIc cytoplasmic (CY) domain GST fusion, but not FcγRIIb CY domain GST fusion (Li, X., et al. (2013). Sci. Transl. Med. 5(216):216ra175).
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: An 1:50 dilution of this antibody detected FCGR2A/C in human bone marrow tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1