MABF513
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), Biotin, clone M1/70
clone M1/70, 0.5 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAM(3684)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.