MABF509
Anti-CD115 (c-fms) Antibody (mouse), PE, clone AFS98
clone AFS98, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms, CD115, CSF1-R
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AFS98, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Csf1R(12978)
Descrizione generale
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD115 (c-fms) in one million C57Bl/6 peripheral blood cells.