MABF3026
Anti-RdRp R2 of SARS-CoV Antibody, clone 4E6
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies, primary antibodies
Clone
4E6, monoclonal
PM
calculated mol wt 790.25 kDa
observed mol wt ~100 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
SARS coronavirus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... NS1(956533)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 RdRp (NSP12) protein.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected recombinant RdRp R2 of SARS-CoV-2.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1