MABF271
Anti-FPR1/2 Antibody, clone NFPR1
clone NFPR1, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Formyl Peptide Receptor 1/2, FMLP1/2, fMet-Leu-Phe receptor, fMLP receptor, N-formyl peptide receptor, FPR, N-formylpeptide chemoattractant receptor
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NFPR1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FPR1(2357)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FPR1/2 in human neutraphils (Riesselman, M., et al. (2007). J. Immunol. 179:2520-2531).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FPR1/2 in neutraphils (Maaty, W.S., et al. (2013). JBC. 288(38):27042-27058).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FPR1/2 in neutraphils (Maaty, W.S., et al. (2013). JBC. 288(38):27042-27058).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FPR1/2 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1