MABF213
Anti- STING, clone 41 Antibody
clone 41, 0.5 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Stimulator of interferon genes protein, mSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, MMITA, Transmembrane protein 173, STING
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
41, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sting1(72512)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected STING in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2