MABF2048M
Anti-Zika virus Antibody, clone ZV-2
clone ZV-2, from mouse
Sinonimo/i:
Genome polyprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZV-2, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Immunochemistry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Flow Cytometry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Zika virus envelope recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1