MABF2045
Anti-Siglec-H Antibody, clone 551
clone 551, from rat
Sinonimo/i:
Sialic acid binding Ig-like lectin H, Siglech
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
551, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Siglech(233274)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Siglec-H in Flow Cytometry applications (Yun, T.J., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
Inflammation & Immunology
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Siglec-H in frozen mouse spleen tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1