Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 18,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
18,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartishipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is extracted from Chaetomium gracile, which cleave glycosidic bonds of dextran polymers. It is used to dissolve dextran polymer to recover chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Application
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is used to dissolve dextran-based hydrogels to recover cells for post-culture analysis
Other Notes
TRUEENZ-500UL contains TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (dextranase)
Disclaimer
Avoid loss of enzymatic activity by storing at -70°C
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description solution, 500 μl | description FAST-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker | description Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery | description SLO-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?