MABF1105
Anti-DAG Kinase Alpha Antibody, clone 10D6.1
clone 10D6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Diacylglycerol kinase alpha, 80 kDa diacylglycerol kinase, Diglyceride kinase alpha, DGK-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10D6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DGKA(1606)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DAG Kinase Alpha in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash