Documenti fondamentali
MABF106
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-viperina, clone MaP.VIP
clone MaP.VIP, from mouse
Sinonimo/i:
Radical S-adenosyl methionine domain-containing protein 2, Cytomegalovirus-induced gene 5 protein, Viperin, Virus inhibitory protein,endoplasmic reticulum-associated, interferon-inducible
Scegli un formato
100 μG
401,00 €
401,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
401,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
401,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MaP.VIP, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RSAD2(91543)
Categorie correlate
Descrizione generale
La proteina “viperina” (proteina inibitoria virale, associata al reticolo endoplasmatico, inducibile da interferone) appartiene alla famiglia delle proteine RSDA2 ed altamente inducibile dagli interferoni di tipo I e II, caratteristica assente o solo scarsamente rilevabile nelle linee cellulari monocitiche. Alcuni studi suggeriscono che la viperina è coinvolta nella risposta antivirale dell′ospitante, dato che risulta indotta dalle infezioni virali. I ricercatori hanno inoltre scoperto che la viperina inibisce la replicazione dei virus influenzali impedendone il rilascio da parte della membrana citoplasmatica in quanto ne altera la fluidità influendo sulla formazione dei raft lipidici. I raft lipidici sono microdomini di membrana noti, resistenti ai detergenti, sede di gemmazione dei virus influenzali.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina viperina umana.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: diluizioni 1:500-1:1.000 di un lotto rappresentativo hanno permesso di rivelare la viperina in tessuti di colon umano e di fegato di ratto.
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in un lisato di cellule HepG2 (Hinson, E., et al. (2008). JBC. 284(7):4705–4712).
Citometria a flusso: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in cellule murine di fegato, milza, polmone e linfonodi (Hinson, E., et al. (2010). J. Immunol. 184:5723-5731).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in cellule spleniche di topo (Hinson, E., et al. (2010). J. Immunol. 184:5723-5731).
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L'anticorpo anti-viperina, clone MaP.VIP, rileva il livello di viperina ed è citato in letteratura e convalidato per l'uso nei saggi di WB, IH, FC, IP & IC.
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Valutata mediante Western blotting su macrofagi murini stimolati con IFN-gamma e LPS.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare la viperina in 10 µg di macrofagi murini stimolati con IFN-gamma e LPS.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~42 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Macrofagi murini stimolati con IFN-gamma e LPS
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sara K Martin et al.
Cell reports, 34(8), 108775-108775 (2021-02-25)
In mammalian cells, specialized DNA polymerase ζ (pol ζ) contributes to genomic stability during normal DNA replication. Disruption of the catalytic subunit Rev3l is toxic and results in constitutive chromosome damage, including micronuclei. As manifestations of this genomic stress are
PIK3CA mutation in endometriotic epithelial cells promotes viperin-dependent inflammatory response to insulin.
Wilson, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 21, 43-43 (2023)
Geneviève Pépin et al.
Nucleic acids research, 44(11), 5356-5364 (2016-05-12)
Gene-recombinase technologies, such as Cre/loxP-mediated DNA recombination, are important tools in the study of gene function, but have potential side effects due to damaging activity on DNA. Here we show that DNA recombination by Cre instigates a robust antiviral response
Geneviève Pépin et al.
Nucleic acids research, 45(1), 198-205 (2016-10-04)
Acridine dyes, including proflavine and acriflavine, were commonly used as antiseptics before the advent of penicillins in the mid-1940s. While their mode of action on pathogens was originally attributed to their DNA intercalating activity, work in the early 1970s suggested
Saptaparni Bandyopadhyay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 11(8) (2021-05-15)
Knock-in of large transgenes by Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) is an extremely inefficient process. Although the use of single-stranded oligonucleotides (ssODN) as an HDR donor has improved the integration of smaller transgenes, they do not support efficient insertion of large