MABE936
Anti-ASF-1 Antibody, clone AK-96
clone AK-96, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/arginine-rich splicing factor 1, Alternative-splicing factor 1, ASF-1, Splicing factor, arginine/serine-rich 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AK-96, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRSF1(6426)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ASF-1 in BJ fibroblast cells (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASF-1 in BJ fibroblast cell lysate (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ASF-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1