MABE670
Anti-Acetyl Histone H3 (Lys27) Antibody, clone 5E2.2
clone 5E2.2, from mouse
Sinonimo/i:
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27), H3 histone family member T, histone cluster 3, H3t
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E2.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Acetyl Histone H3 (Lys27) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl Histone H3 (Lys27) in 10 µg of HeLa cells stimulated with Sodium Butyrate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1