MABE656
Anti-HP1γ Antibody, clone 14D3.1
clone 14D3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Chromobox protein homolog 3, HECH, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, HP1 gamma, Modifier 2 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14D3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBX3(11335)
Descrizione generale
Lachner, M., et al. (2001). Nature 410, 116-120.
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HP1γ in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1