MABE463M
Anti-methylated TLS/FUS Antibody, clone 9G6
clone 9G6, from rat
Sinonimo/i:
RNA-binding protein FUS, 75 kDa DNA-pairing protein, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, Translocated in liposarcoma protein
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9G6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
methylation (not specified)
Informazioni sul gene
human ... FUS(2521)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: 0.05 ug/mL frrom a representative lot detected methylated TLS/FUS in 10 µg of lysate from HeLa cells pretreated with AdOx. (Dormann, D., et al. (2012). The EMBO J. 31(22):4258-75)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methylated TLS/FUS in Western Blotting applications (Suárez-Calvet, M., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(4):587-604).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.05 ug/mL of this antibody detected methylated TLS/FUS in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash