Documenti fondamentali
Z527173
Sigma-Aldrich
Real Crystal® IR sample cards
Crystal cover slips for Z527084
Scegli un formato
1 PKG
202,00 €
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
202,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 25 ea
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Descrizione generale
Inexpensive and disposable, perform like traditional salt plates and are ideal for liquids, mulls, casting films from solutions, and pyrolysis samples.
These cards provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis. Substrates are impervious to atmospheric moisture. Optional square crystal cover slips may be used with 19 mm aperture cards to sandwich sample between window in sample card and cover slip for mulls and liquid samples.
  • NaCl, KBr, or KCl windows
  • Three apertures: 9.5, 15, and 19 mm
  • Transmission: 80+% for 15 and 19 mm, 70+% for 9.5 mm apertures
  • Optional crystal cover slips (for 19 mm aperture only) facilitate running mulls and liquids
  • Card size: 2 × 4 in., fit universal slide mount of any spectrometer
Note legali
Real Crystal is a registered trademark of International Crystal Laboratories Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)