Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 497,00 € |
Informazioni su questo articolo
497,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G11, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
General description
Application
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo per un saggio di WB, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione delle proteine di neosintesi con puromicina incorporata (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Immunofluorescenza: utilizzando un lotto rappresentativo per un saggio di IF, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione delle proteine di neosintesi con puromicina incorporata (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Separazione cellulare attivata da fluorescenza (FACS): utilizzando un lotto rappresentativo per un saggio di FACS, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione delle proteine di neosintesi con puromicina incorporata (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Alexa Fluor™ è un marchio registrato di Life Technologies.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Western blotting: una diluizione 1:25.000 di questo anticorpo ha permesso di rivelare le proteine di neosintesi con puromicina incorporata in lisati di cellule HEK293 trattate solo con puromicina. L′anticorpo ha rivelato anche piccole quantità di puromicina in cellule HEK293 trattate con puromicina e cicloesimmide.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... NPEPPS(9520) | Gene Information human ... EZHIP(340602) | Gene Information human ... SLFN11(91607) | Gene Information bat ... Loc102244039(102244039) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity nonhuman primates, human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 4G11, monoclonal | clone 1G11, monoclonal | clone 4G9, monoclonal | clone 4G1, monoclonal |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c