MABE1919
Anti-TNRC6ABC Antibody, clone 7A9
clone 7A9, from rat
Sinonimo/i:
Trinucleotide repeat-containing gene 6A, 6B, and 6C, CAG repeat protein 26, EMSY interactor protein, GW182 autoantigen, Protein GW1, Glycine-tryptophan protein of 182 kDa
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNRC6B(23112)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TNRC6ABC in Immunoprecipitation applications (Quevillon Huberdeau, M., et. al. (2017). EMBO J. 36(14):2088-2106).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected TNRC6 in lysate from stably induced HEK 293 cells transfected with TNRC6A, but not in uninduced HEK 293 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1