Documenti fondamentali
Z177369
Scienceware® micro funnel
top I.D. 35 mm, stem diam. 8 mm
Scegli un formato
12 EA
37,10 €
37,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
37,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
37,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14685-0035
Diam. stelo
8 mm
D.I. sommità
35 mm
Descrizione generale
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)