MABE1664
Anti-INK4b (p15) Antibody, clone GF10 (10C7A6)
culture supernatant, clone GF10 (10C7A6), from mouse
Sinonimo/i:
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor B, MTS-2, Multiple tumor suppressor 2, p14-INK4b, p15-INK4b, p15INK4B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GF10 (10C7A6), monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN2B(1030)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected INK4b (p15) in 50 µg of HEK293T cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1