MABE164
Anti-ID4 Antibody, clone DML07
clone DML07, from mouse
Sinonimo/i:
DNA-binding protein inhibitor ID-4, Class B basic helix-loop-helix protein 27, bHLHb27, Inhibitor of DNA binding 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DML07, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ID4(3400)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ID4 on 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1