MABE1529
Anti-BRD7 Antibody, clone BRM 2D3
clone BRM203, from rat
Sinonimo/i:
BRD7, Bromodomain-containing protein 7, 75 kDa bromodomain protein, Protein CELTIX-1
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BRM203, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRD7(29117)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated BRD7 from H1299 cell lysate (Courtesy of Thomas Dobner, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universitat Regensburg, D-93053 Regensburg, Germany).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BRD7 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1